Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphoprotein Phosphate Estimation Assay Kit
Artikelnummer. 10580044 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10580044 100 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10580044 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23270
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Klassificere og identificere proteiner som phosphorylerede (serin og threonin) og opnå semikvantitativ vurdering af phosphoryleringsniveauerne.
Thermo Scientific™ Phosphoprotein Phosphate Estimation Kit muliggør klassificering og identifikation af proteiner som phosphorylerede (serin og threonin), samt semi-kvantitativ vurdering af phosphoryleringsniveauet.
Phosphoprotein Phosphate Estimation Assay Kit er designet til at hjælpe med karakterisering af status og omfang af phosphorylering af rensede proteinprøver. Analysen er baseret på alkalisk hydrolyse af fosfat fra seryl- og threonylrester i fosfoproteiner og kvantificering af det frigivne fosfat med malakitgrønt og ammoniummolybdat. Analysen udføres let i 96-brønds mikroplader eller reagensglas og afsluttes på cirka en time.
Assayet kan bruges til at identificere, om et oprenset protein indeholder enten phospho-serin (p-Ser) eller phospho-threonin (p-Thr) samt til at estimere niveauet af denne type phosphorylering. Til kvantificering sammenlignes testproteinprøven med specifikke koncentrationer af phosvitin, et phosphoprotein med kendt phosphoryleringsniveau. Det alkaliske hydrolysetrin frigiver ikke phosphat fra phospho-tyrosin (p-Tyr)-rester i peptidbinding. Derfor indikerer et negativt resultat for et ukendt oprenset proteinpræparat, at proteinet enten (1) ikke er et phosphoprotein eller (2) er phosphoryleret udelukkende ved tyrosinrester. I sidstnævnte tilfælde vil Western blot-analyse under anvendelse af et anti-phosphotyrosin-antistof være nødvendig for at skelne mellem disse to muligheder.
Højdepunkter:
  • Bestemt– måler kun phosphoserin (p-Ser) og phosphothreonin (p-Thr); måler ikke phosphotyrosin (p-Tyr)
  • Bekvem– reagensglas og 96-brønds mikropladeprotokoller inkluderet og kræver mindre end 90 minutter at udføre
  • Semi-kvantitativ– beregn mol fosfat (P) pr. mol protein ved hjælp af den inkluderede phosvitinstandard
  • Kan tilpasses– formatet kan tilpasses til udvikling af specifikke assays for rene phosphoproteiner, når tidligere karakteriserede standarder er tilgængelige
Inkluderer:
Ammoniummolybdatopløsning, malakitgrøn opløsning, tris-bufret saltvandspakke og phopvitin positiv kontrol
Anbefalet til:
Identificer proteiner som indeholdende phosphoserin eller phosphothreonin phosphoryleringer; Estimer mængden af pS- og pT-phosphorylering; Udvikle specifikke kvantitative assays for velkarakteriserede phosphoproteiner af interesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 500 røranalyser eller 1920 mikropladeanalyser
• Ammoniummolybdatopløsning, 25 ml
• Malakitgrøn opløsning, 75 ml
• Phosvitin positiv kontrol, 1 mg
• TBS Pakning (gør 500 mL), 1 pakning
Opbevar komponenterne ved stuetemperatur ved modtagelse. Når det er opløst, opbevares Phosvitin-opløsningen °ved 4 C (°eller -20 C til langtidsopbevaring).
Assay Phosphoprotein Phosphate Estimation Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Fosfoproteinfosfatvurdering
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 500 røranalyser eller 1920 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 100 mL