Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphatase hæmmer mini tabletter
Artikelnummer. 16306532 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 tabletter
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16306532 2 tabletter -
15691759 20 tabletter Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 16306532 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32958
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Phosphatase-inhibitor mini-tabletter giver fuldstændig cellelysat og biologisk prøvebeskyttelse mod dephosphorylering med en bredspektret phosphatase-hæmmer formulering.
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter beskytter phosphoproteiner mod serin/threonin phosphataser og tyrosin phosphataser. Hver fosfatasehæmmertablet indeholder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat til bredspektret hæmning af fosfataseaktivitet. Tabletterne er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning. Pierce Phosphatase-hæmmer-tabletterne er velegnede til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt for at bevare proteinphosphorylering til nedstrømsapplikationer.
Højdepunkter:
  • Økonomisk og mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Tabletterne hæmmer syre-, alkali- og proteinfosfataser
  • Kompatibel&mdshus med hjemmebrygget eller kommercielt tilgængelige cellelysereagenser og Thermo Scientific Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 1 hætteglas med inhibitor tabletter
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) proteinoprensning, western blotting
Tilstrækkelig til 1 tablet er nok til 10 ml
Mængde 2 tabletter