Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphatase hæmmer mini tabletter
Artikelnummer. 15691759 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 tabletter
20 tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15691759 20 tabletter Pakke med 20
16306532 2 tabletter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Artikelnummer. 15691759 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A32957
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Thermo Scientific™ Pierce Phosphatase-inhibitor mini-tabletter giver fuldstændig cellelysat og biologisk prøvebeskyttelse mod dephosphorylering med en bredspektret phosphatase-hæmmer formulering.
Pierce Phosphatase Inhibitor Mini Tabletter beskytter phosphoproteiner mod serin/threonin phosphataser og tyrosin phosphataser. Hver fosfatasehæmmertablet indeholder natriumfluorid, natriumorthovanadat, natriumpyrophosphat og beta-glycerophosphat til bredspektret hæmning af fosfataseaktivitet. Tabletterne er stabile ved °4 C i op til 12 måneder, og hver tablet er tilstrækkelig til 10 ml opløsning. Pierce Phosphatase-hæmmer-tabletterne er velegnede til brug med enhver celle- eller vævsekstrakt for at bevare proteinphosphorylering til nedstrømsapplikationer.
Højdepunkter:
  • Økonomisk og mere omkostningseffektiv end andre kommercielt tilgængelige formuleringer
  • Forbedret formulering & mdsash-tabletter opløses hurtigt til en klar opløsning
  • Tabletterne hæmmer syre-, alkali- og proteinfosfataser
  • Kompatibel&mdshus med hjemmebrygget eller kommercielt tilgængelige cellelysereagenser og Thermo Scientific Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Protease inhibitorblanding
Indhold og opbevaring 1 hætteglas, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Tilstrækkelig til 10 ml opløsning
Inhibitorer Fosfatasehæmmer
Mængde 20 tabletter
Sammensætning Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat, Beta-glycerofosfat