Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fenol: Chloroform + Tris-buffer
Artikelnummer. p-4530664 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11886714
Brand: Thermo Scientific™ 17908
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør DNA-ekstraktioner med denne blanding af phenol:chloroform:isoamylalkohol (25:24:1), ledsaget af en buffer for at ækvilibrere opløsningen ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske med buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Højdepunkter:
  • Giver fremragende nukleasefri ydeevne
  • Phenol leveres færdigblandet med Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
  • Leveres ved pH 6,7 til specielle DNA-ekstraktioner med lavere pH; til de fleste DNA-applikationer bør den alkaliske buffer (inkluderet) tilsættes for at frembringe en pH på 8,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C.
Til brug med (applikation) DNA-ekstraktion
Produkttype Phenol Chloroform og Tris Buffer
Mængde 100 ml
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol