Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske med buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Højdepunkter:
- Giver fremragende nukleasefri ydeevne
- Phenol leveres færdigblandet med Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
- Leveres ved pH 6,7 til specielle DNA-ekstraktioner med lavere pH; til de fleste DNA-applikationer bør den alkaliske buffer (inkluderet) tilsættes for at frembringe en pH på 8,0
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C. |
| Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion |
| Produkttype | Phenol Chloroform og Tris Buffer |
| Mængde | 400 ml |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, trichloromethane, pentanol isomers