Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fenol: Chloroform + Tris-buffer
Artikelnummer. 11886714 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
400 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
400ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11886714 100 ml 100ml
11896714 400 ml 400ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11886714 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 17908
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør DNA-ekstraktioner med denne blanding af phenol:chloroform:isoamylalkohol (25:24:1), ledsaget af en buffer for at ækvilibrere opløsningen ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific™ Pierce Phenol:Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske med buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Thermo Scientific Pierce Phenol-Chloroform er phenol, der leveres forblandet med chloroform:isoamylalkohol (25:24:1) og medfølgende flaske buffer for at ækvilibrere ved enten pH 6,7 eller pH 8,0.
Højdepunkter:
  • Giver fremragende nukleasefri ydeevne
  • Phenol leveres færdigblandet med Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1)
  • Leveres ved pH 6,7 til specielle DNA-ekstraktioner med lavere pH; til de fleste DNA-applikationer bør den alkaliske buffer (inkluderet) tilsættes for at frembringe en pH på 8,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C.
Til brug med (applikation) DNA-ekstraktion
Produkttype Phenol Chloroform og Tris Buffer
Mængde 100 ml
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol