Få mere at vide
Thermo Scientific™ Peroxidase suppressor
Artikelnummer. 10177493 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10177493 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10177493 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35000
 Begrænset vare
På lager
Stabil, letanvendelig endogen peroxidasehæmmer til at reducere baggrundssignal fra celler og væv i HRP-baseret IHC-farvning.
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase Suppressor er en stabil, brugervenlig hæmmer af endogen peroxidaseaktivitet fra celler og væv for at reducere baggrundssignaler i HRP-baserede immunhistokemiapplikationer.
Immunoperoxidasemetoden er en almindeligt anvendt detektionsmetode til immunfarvning af celler og væv. Imidlertid er analysen ofte kompliceret af tilstedeværelsen af endogen peroxidase og“ pseudoperoxidase” aktivitet i celler og væv. Denne tilstedeværelse resulterer i uspecifik farvning, når et substrat såsom diaminobenzidin (DAB ) er til stede. Uspecifik farvning er vanskelig at skelne fra den immunkemiske markør, hvilket gør det vanskeligt at skelne den endelige placering af antigenet af interesse. Den typiske fremgangsmåde til inhibering af endogen peroxidaseaktivitet involverer hydrogenperoxid eller hydrogenperoxid i methanol. Peroxidaseundertrykkeren hæmmer peroxidaseaktiviteten endnu mere effektivt end metoden, der anvender hydrogenperoxid i methanol. Plus, Peroxidase Suppressor påvirker ikke antistofaktivitet. Peroxidase Suppressor kan også anvendes på blots af helcellesupernatant før tilsætning af peberrodsperoxidase (HRP) markøren.
Højdepunkter:
Stabil
Én komponent
Brugsklar
Hæmmer effektivt peroxidaseaktivitet uden at interferere med antigen-antistof-interaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Væske
Mængde 100 ml