Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit
Artikelnummer. 10321754 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321754 1 L 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10321754 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4540.00 DKK
    3995.65 DKK / 1 sæt
    Spare 544.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mus monoklonalt antistof
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase IHC Detection Kit indeholder Pierce Metal Enhanced DAB Substratsæt med alle nødvendige komponenter til at farve, modfarve og bevare eksperimentelle resultater med frosne eller paraffinvævssnit.
Farven produceret af DAB (3,3'-diaminobenzidin) kan intensiveres ved tilsætning af metaller såsom nikkel, kobber, sølv og cobalt, der danner mere tætte komplekser ved reaktion i HRP-peroxid-substratreaktioner. De Thermo Scientific Pierce Metal Forstærket DAB Substrate Kit optimerer denne intensiverende kemi og producerer et usædvanligt følsomt kolorimetrisk detektionssystem til Western blot, dot-blot og immunhistokemi-applikationer. Det næsten sorte signal (fældning) er let at fotografere.
Højdepunkter:
  • Utrolig følsomhed– 50 gange mere følsom end den traditionelle DAB metode og 30 gange mere følsom end andre metalforstærkede versioner af DAB
  • Lav baggrund, høj intensitet– få et sprødt mørkebrunt-sort bundfald, og selv med den øgede intensitet er baggrunden næsten ikke-eksisterende
  • Seks timers stabilitet– arbejdsopløsningen er stabil i mere end seks timer ved stuetemperatur! Andre DAB underlag skal anvendes straks
  • Bekvem– eliminerer behovet for at skaffe adskillige reagenser fra forskellige kilder
Inkluderer:
DAB/metalkoncentrat (10X), 25 ml; Universal Blocker Blocking Buffer ind TBS 250 ml; Peroxidase suppressor, 2x 100 ml; Stabil peroxidbuffer, 250 ml; BupH Tris Bufret saltvand, 4 pakker; Surfact-Amps 20 (10 % Tween-20), 10 ml; Harris modificeret hæmatoxylin, 100 ml; Monteringsmedium, 60mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionsmetode Kromogent, kolorimetrisk
Mængde 1 L
Indhold og opbevaring
  • DAB/metalkoncentrat (10X), 25 mL, opbevares ved -°20 C (denne opløsning fryser ikke ved -20 °C)
  • Universal Blocker Blocking Buffer ind TBS , 250 ml, opbevares ved 4 °C
  • Peroxidase suppressor, 2x 100 ml, opbevares ved 4 °C
  • Stabil peroxidbuffer, 250 ml, opbevares ved 4 °C
  • BupH Tris bufret saltvand, 4 pakker (hver pakke giver 500 ml), opbevares ved stuetemperatur
  • Surfact-Amps 2 (1 % Tween-2 vaskemiddel), 10 ml, opbevares ved 4 °C
  • Harris Modified Hematoxylin (uden eddikesyre, kviksølvfri), 100 ml, opbevares ved stuetemperatur
  • Monteringsmedium, 120 ml, opbevares ved stuetemperatur
Substrater DAB (Forbedret)
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase) substrat
Form Væske
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Immundetektion, IHC (Immunohistokemi)
Produkttype Peroxidase IHC Detection Kit