Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase Conjugate Stabilizer er en frostvæskeopløsning til opbevaring af alikvoter og lagre af antistoffer og andre HRP-konjugater, så de kan pipetteres til brug uden optøning.
Højdepunkter:
- Giver et bufret frostvæskemiljø for enzymkonjugerede antistoffer og proteiner. Bevarer en flydende opløsning med lav viskositet ved -20 °C
- Ingen alikvotering af konjugat er nødvendig, og prøveudtagning er praktisk
- Indeholder konserveringsmidler for at forhindre antimikrobiel vækst under langtidsopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Reagenstype | Stabiliserende reagens |
| Valideret ansøgning | ELISA, Immunhistokemi, Western Blot |
| Mængde | 25 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pierce Peroxidase Conjugate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol