Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidretentionstid Kalibreringsblanding
Artikelnummer. 11572561 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11572561 50μ L 50µL
1 options
Artikelnummer. 11572561 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88320
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
15 syntetiske tunge peptider blandet i ækvimolært forhold for at teste og kalibrere omvendt fase væskekromatografi (LC) og massespektrometri (LC-MS) udstyr.
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretentionstid Kalibreringsblanding gør det muligt for brugere af omvendt fase væskekromatografi (LC) og massespektrometri (LC-MS) at optimere og bekræfte korrekt drift af deres udstyr.
Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture bruges til at optimere og vurdere LC-parametre, identificere total peptidelueringsvindue og optimere MS-parametre. Ved at teste blandingen ofte gennem hele en kolonnes levetid eller inkludere den i kvantitative prøver gør det muligt at overvåge og normalisere LC-MS-ydelse mellem prøver og over tid. Når det bruges med Thermo Scientific Pinpoint 1.1 software, kalibreringsblandingen bruges til at forudsige peptidretentionstider baseret på peptidsekvens og lette overførslen af metoder mellem LC-MS platforme.
Højdepunkter:
  • Vurdering af kromatografi og MS-instrumentets ydeevne
  • Forudsigelse af peptidretention på tværs af flere instrumentplatforme
  • Forudsigelse af peptidretentionstid fra sekvens ved hjælp af beregnet hydrofobicitetsfaktor
  • Optimering af planlagte MS-indsamlingsvinduer for forbedret kvantificering og øget multipleksing
  • Intern standard til normalisering for variation i retentionstider og spidsintensiteter mellem kørsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Peptidretentionstid Kalibreringsblanding
Formulering Blanding af 15 syntetiske tunge peptider på 0,5 uM hver
Produkttype Peptidretentionstid Kalibreringsblanding
Tilstrækkelig til 5 til 100 anvendelser
Mængde 50μ L
Til brug med (applikation) LC-MS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile