Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptidretentionstid Kalibreringsblanding
Artikelnummer. 11310360 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200μ L
Pakningsstørrelse:
200µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310360 200μ L 200µL
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11310360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88321
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
15 syntetiske tungpeptider blandet i ækvemolært forhold for at teste og kalibrere udstyr til omvendtfase væskekromatografi (LC) og massespektrometri (LC-MS).
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretentionstid Kalibreringsblanding gør det muligt for brugere af omvendt fase væskekromatografi (LC) og massespektrometri (LC-MS) at optimere og bekræfte korrekt drift af deres udstyr.
Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture bruges til at optimere og vurdere LC-parametre, identificere total peptidelueringsvindue og optimere MS-parametre. Ved at teste blandingen ofte gennem hele en kolonnes levetid eller inkludere den i kvantitative prøver gør det muligt at overvåge og normalisere LC-MS-ydelse mellem prøver og over tid. Når det bruges med Thermo Scientific Pinpoint 1.1 software, kalibreringsblandingen bruges til at forudsige peptidretentionstider baseret på peptidsekvens og lette overførslen af metoder mellem LC-MS platforme.
Højdepunkter:
  • Vurdering af kromatografi og MS-instrumentets ydeevne
  • Forudsigelse af peptidretention på tværs af flere instrumentplatforme
  • Forudsigelse af peptidretentionstid fra sekvens ved hjælp af beregnet hydrofobicitetsfaktor
  • Optimering af planlagte MS-indsamlingsvinduer for forbedret kvantificering og øget multipleksing
  • Intern standard til normalisering for variation i retentionstider og spidsintensiteter mellem kørsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulering Blanding af 15 syntetiske tunge peptider på 5 uM hver
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Peptidretentionstid Kalibreringsblanding
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved -80 °C.
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 200μ L
Form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile