Få mere at vide
Thermo Scientific™ Peptidretentionsstandard
Artikelnummer. 11501094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11501094 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 11501094 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS31700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En blanding af fem specifikke deca-peptider (acetyleret med c-terminale amider) til at køre referenceelueringsprofiler til omvendt-fase HPLC-kromatografi.
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretention Standard er en blanding af fem c-terminale amid-decapeptider, der giver reference elueringsprofiler i omvendt fase HPLC.
Retentionstider forudsiges ved at summere de værdier, der repræsenterer bidraget i minutter af hver aminosyrerest og de peptidterminale grupper. Retentionstiden afhænger af peptidets molekylvægt. Effekten på retentionen er relativt uvæsentlig med et lille peptid, men den øges med størrelsen af molekylet. Nøjagtigheden af at forudsige peptidretentionstid falder signifikant ud over 20 rester. For at sikre nøjagtighed bruges en peptidstandard til at korrigere for instrumentvariation, søjleældning, n-alkylkædelængdevariation og liganddensitet.
Højdepunkter:
  • Spar tid i peptidoprensning
  • Forenkle identifikation af specifikke peptider i en kompleks blanding
  • Forøg effektiviteten af forudsigelse af peptidelueringsprofiler Bestem den relative rækkefølge af peptideluering af en kompleks blanding Forudsig HPLC-retentionstiden for peptider med kendt aminosyresammensætning på omvendt fase HPLC-søjler Overvåg kolonneydelse: effektivitet, selektivitet og opløsning under søjleældning Sammenlign omvendt fase søjler fra forskellige producenter Evaluer omvendt fase understøtninger af varierende n-alkyl kæde længder og ligand tætheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) HPLC
Produkttype Peptidretentionsstandard
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Udgangsmateriale Peptider
Detektionsmetode HPLC
Workflow-trin Standardisering
Mængde 1 hætteglas
Form Fast stof