Description
Thermo Scientific™ Pierce Peptidretention Standard er en blanding af fem c-terminale amid-decapeptider, der giver reference elueringsprofiler i omvendt fase HPLC.
Retentionstider forudsiges ved at summere de værdier, der repræsenterer bidraget i minutter af hver aminosyrerest og de peptidterminale grupper. Retentionstiden afhænger af peptidets molekylvægt. Effekten på retentionen er relativt uvæsentlig med et lille peptid, men den øges med størrelsen af molekylet. Nøjagtigheden af at forudsige peptidretentionstid falder signifikant ud over 20 rester. For at sikre nøjagtighed bruges en peptidstandard til at korrigere for instrumentvariation, søjleældning, n-alkylkædelængdevariation og liganddensitet.
Højdepunkter:
- Spar tid i peptidoprensning
- Forenkle identifikation af specifikke peptider i en kompleks blanding
- Forøg effektiviteten af forudsigelse af peptidelueringsprofiler Bestem den relative rækkefølge af peptideluering af en kompleks blanding Forudsig HPLC-retentionstiden for peptider med kendt aminosyresammensætning på omvendt fase HPLC-søjler Overvåg kolonneydelse: effektivitet, selektivitet og opløsning under søjleældning Sammenlign omvendt fase søjler fra forskellige producenter Evaluer omvendt fase understøtninger af varierende n-alkyl kæde længder og ligand tætheder
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | HPLC |
| Produkttype | Peptidretentionsstandard |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Udgangsmateriale | Peptider |
| Detektionsmetode | HPLC |
| Workflow-trin | Standardisering |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Form | Fast stof |
Safety and Handling
Product Identifier
- Peptide Retention Standard
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE