Description
Thermo Scientific Pierce Peptide Desalting Spin Columns er brugsklare centrifugespin-søjler, der muliggør effektiv afsaltning af peptidprøver efter enzymatisk fordøjelse. Den polymerbaserede hydrofobe harpiks indeholdt i hver søjle giver fremragende bindings- og genvindingsegenskaber for peptidprøver som forberedelse til massespektrometri og andre metoder. Hver spin-kolonne kan binde fra 5μ g til 5 mg native og TMT-mærkede peptider. Spin-kolonneformatet tillader behandling af flere prøver (–10 300μ L hver) parallelt på cirka 30 minutter.
•Fjern MS-interfererende kontaminanter —reducerer signalundertrykkelsen markant og forbedrer følsomheden i massespektrometri
• Hydrofob polymerbaseret harpiks med høj bindingskapacitet —muliggør genvinding af peptidmængder af native og TMT-mærkede peptider fra 5μ g til 5 mg
•Brugervenlig —harpiks leveres i engangssøjleformat, der passer til almindelige 2-ml rør
•Kompatibel harpiks er valideret —med en række komplekse prøver, herunder TMT-mærkede peptider, og er stabil under ekstreme pH-forhold
Specifications
Specifications
| Produkttype | Spin afsaltning kolonne |
| Produktlinje | Pierce |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Endelig produkttype | Peptid |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Format | Spinsøjle |
| Mængde | 50 kolonner |