Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Peptid afsaltning spin kolonner
Artikelnummer. 15808242 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15808242 25 kolonner -
15848521 50 kolonner Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15808242 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89852
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pierce Peptide Desalting Spin Columns giver en bekvem og reproducerbar måde at afsalte og fjerne kontaminanter fra peptidprøver før analyse ved massespektrometri.
Thermo Scientific Pierce Peptide Desalting Spin Columns er brugsklare centrifugespin-søjler, der muliggør effektiv afsaltning af peptidprøver efter enzymatisk fordøjelse. Den polymerbaserede hydrofobe harpiks indeholdt i hver søjle giver fremragende bindings- og genvindingsegenskaber for peptidprøver som forberedelse til massespektrometri og andre metoder. Hver spin-kolonne kan binde fra 5μ g til 5 mg native og TMT-mærkede peptider. Spin-kolonneformatet tillader behandling af flere prøver (–10 300μ L hver) parallelt på cirka 30 minutter.
Massespektrometri er afgørende for at studere biologiske forbindelser. Men mange af de buffere og reagenser, der bruges til prøveforberedelse, interfererer med massespektrometrianalyse, hvilket fører til spektre af dårlig kvalitet og reduceret følsomhed. Pierce Peptide Desalting Spin Columns er designet til at fjerne mange af de forstyrrende hydrofile prøvekontaminanter med minimalt prøvetab, hvilket muliggør følsom og omfattende analyse af fordøjede proteinprøver ved massespektrometri.
•Fjern MS-interfererende kontaminanter —reducerer signalundertrykkelsen markant og forbedrer følsomheden i massespektrometri
• Hydrofob polymerbaseret harpiks med høj bindingskapacitet —muliggør genvinding af peptidmængder af native og TMT-mærkede peptider fra 5μ g til 5 mg
•Brugervenlig —harpiks leveres i engangssøjleformat, der passer til almindelige 2-ml rør
•Kompatibel harpiks er valideret —med en række komplekse prøver, herunder TMT-mærkede peptider, og er stabil under ekstreme pH-forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spin afsaltning kolonne
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Endelig produkttype Peptid
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Spinsøjle
Mængde 25 kolonner