Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEG4-SPDP (PEGyleret, langkædet SPDP tværbinder)
Artikelnummer. 11802164 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11802164 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11802164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26128
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Lang (25,7A) amin-til-sulfhydryl-tværbinder; NHS-ester- og pyridyldithiolgrupper i enderne af 4-enheders polyethylenglycol-spacerarm; danner spaltelige disulfidbindinger; vandopløselige.
Thermo Scientific™ Pierce PEG4-SPDP er en multifunktionel tværbinder til proteinkonjugation via amin-til-amin eller amin-til-sulfhydryl-tværbindinger, der indeholder en 4-enheds polyethylenglycol (PEG) gruppe og en reducerbar (spaltelig) disulfidbinding.
SPDP-reagenser har en amin-reaktiv N-hydroxysuccinimid (NHS) ester i den ene ende og en suflhydryl-reaktiv 2-pyridyldithio-gruppe i den modsatte ende. PEG4-SPDP har en 4-enheds polyethylenglycol spacer-arm, som giver større opløselighed til tværbinderen og koblede proteiner sammenlignet med tværbindere, der kun har carbonhydrid-spacere. Pyridyldithiol-reagenser producerer disulfidholdige bindinger, der kan spaltes med reduktionsmidler, såsom dithiothreitol (DTT). Tværbindingsforsøg med SPDP-reagenser er ikke begrænset til dem, der involverer proteiner. En hvilken som helst af en række molekyler med primære aminer og sulfhydrylgrupper kan modificeres eller tværbindes ved anvendelse af et SPDP-reagens.
Højdepunkter:
  • Effektiv aminkonjugation– NHS-ester giver effektiv konjugation til lysiner, N-termini af peptider og andre primære aminer
  • Reversibel sulfhydrylkonjugation– pyridyldithio-gruppen muliggør disulfidbinding med reducerede cysteiner og andre sulfhydrylgrupper, hvilket giver en stabil, men spaltelig binding
  • Polyethylenglycol– PEG-grupper er fleksible, ikke-immunogene, hydrofile og øger ofte opløseligheden af vedhæftede molekyler
  • Afstandsarm– forbinder primære aminer og sulfhydrylmål i afstande op til 25,7 ångstrøm
Specifikationer:
  • Kemisk navn (forenklet): 2-pyridyldithiol-tetraoxatetradecan-N-hydroxysuccinimid
  • Kemisk formel: C23H33N3O9S2
  • Molekylvægt: 559,65
  • Afstandsarm: 25,7 ångstrøm
  • Form: halm til ravfarvet olie
  • Opløselighed: opløs 2mg i 179 μL DMSO eller DMF for at lave 20mM lager til hver brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt PEG4-SPDP
Molekylvægt (g/mol) 559.65
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 25,7 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Væske
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder