Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEG12-SPDP (PEGyleret, langkædet SPDP-tværbinder)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce PEG12-SPDP er en multifunktionel tværbinder til proteinkonjugation via amin-til-amin eller amin-til-sulfhydryl-tværbindinger, der indeholder en 12-enheder polyethylenglycol (PEG) gruppe og en reducerbar (spaltelig) disulfidbinding.
Højdepunkter:
Effektiv aminkonjugation– NHS-ester giver effektiv konjugation til lysiner, N-termini af peptider og andre primære aminer
Reversibel sulfhydrylkonjugation– pyridyldithiogruppe muliggør disulfidbinding med reducerede cysteiner og andre sulfhydrylgrupper, hvilket giver en stabil, men spaltelig binding
Polyethylenglycol– PEG-grupper er fleksible, ikke-immunogene, hydrofile og øger ofte opløseligheden af vedhæftede molekyler
Afstandsarm– forbinder primære aminer og sulfhydrylmål i afstande op til 54,1 ångstrøm
Specifikationer:
- Kemisk navn (forenklet): 2-pyridyldithiol-tetraoxaoctatriacontane-N-hydroxysuccinimid
- Kemisk formel: C39H65N3O17S2
- Molekylvægt: 912,07
- Afstandsarm: 54,1 Ångstrøm
- Form: let, tyktflydende væske
- Opløselighed: opløs 2mg i 110 μL DMSO eller DMF for at lave 20mM lager til hver brug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Spaltbar | Af Thiols |
| Oversigt | PEG12-SPDP |
| Molekylvægt (g/mol) | 912.07 |
| PEGyleret | Ja |
| Afstandsarmslængde | 54,1 Å |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |