Få mere at vide
Thermo Scientific™ PDPH (3-(2-pyridyldithio)propionylhydrazid)
Artikelnummer. 11881275 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 11881275
Brand: Thermo Scientific™ 22301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind sulfhydryler til perjodat-behandlede glycoproteinsukkere via spaltelige disulfidbindinger ved hjælp af denne korte tværbinder, der indeholder pyridyldithiol- og hydrazidgrupper.
Thermo Scientific™ Pierce PDPH er en kort pyridyldithiol-og-hydrazidtværbinder til reversibelt konjugering af sulfhydryler (cysteiner) til carbonyler (aldehyd eller ketoner, såsom dem, der dannes ved oxidation af glycoproteinkulhydrater).
Højdepunkter:
  • Pyridyldisulfidgruppen tilvejebringer en spaltelig disulfidbinding
  • Oxideret kulhydratreaktivt hydrazid
  • Reaktive grupper: pyridyldisulfid og hydrazid
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper og kulhydrat
  • Brug med EDC til reaktivitet over for carboxylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Kulhydrat-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt PDPH
Molekylvægt (g/mol) 229.32
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 9,2 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Hydrazid, Pyridyldisulfid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder