Få mere at vide
Thermo Scientific™ PageBlue™ Proteinfarvningsopløsning
Artikelnummer. 11852174 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11852174 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 11852174 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24620
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En følsom formulering af kolloid coomassie G-250 farvestof til slutpunktsfarvning af proteiner i polyacrylamidgeler og på PVDF-membraner uden methanol eller eddikesyre.
Thermo Scientific Pierce PageBlue Protein Staining Solution er en følsom, økonomisk formulering af kolloid coomassie G-250 farvestof til endepunktsfarvning af proteiner i polyacrylamidgeler og på PVDF-membraner uden methanol eller eddikesyre.
PageBlue Proteinfarvningsopløsning er en følsom, økonomisk formulering af kolloidal koomassie G-250-farvestof til endepunktsfarvning af proteiner i polyacrylamidgeler og på PVDF-membraner uden methanol eller eddikesyre. Denne proteinfarve leverer et dynamisk område på 5 til 500 ng, hvilket er cirka 10 gange mere følsomt end traditionelle coomassie R-250-baserede farvestoffer. Desuden PageBlue er Protein Staining Solution økonomisk, fordi den kan genbruges op til tre gange uden tab af følsomhed.
Højdepunkter:
  • Let at bruge–, lad gelen blot ligge i den færdige opløsning og se plettede bånd uden at blive misfarvet
  • Hurtig – protokol på 25 til 40 minutter
  • Safe – indeholder ikke methanol eller eddikesyre
  • Dynamisk område–: lineært dynamisk område på 5 til 500 ng
  • Økonomisk kan – genbruges op til 3 gange
Anbefalet til:
  • Visualiser og kvantificér proteiner adskilt i 1D-, 2D- og IEF-polyacrylamid-geler
  • Farvningsproteiner efter overførsel til PVDF-membraner
  • Farvningsgeler før efterfølgende sølvfarvning eller massespektrometrianalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur
Detektionssted In-Blot Detection, In-Gel Detection
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Coomassie
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
Produktlinje PageBlue
Produkttype Proteinfarvningsopløsning
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PageBlue Protein Staining Solution, 1 L
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Phosphoric acid