Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ p-aminophenylphosphorylcholinagarose
Artikelnummer. 10753305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753305 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10753305 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20307
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Bind og oprens C-reaktivt protein (CRP) ved hjælp af disse agaroseperler af immobiliseret p-aminophenylphosphorylcholin (APC).
Thermo Scientific™ Pierce p-Amino Phosphoryl Choline Agarose muliggør oprensning af C-reaktivt protein (CRP).
Immobiliseret phosphorylcholin er en perleformet agaroseaffinitetsharpiks til oprensning af C-reaktivt protein (CRP) fra plasma, ascites og andre biologiske væsker. CRP er et pentamerisk (pentraxin) protein, der er klassificeret som en akutfasereaktant på grund af dets høje produktionsniveau under inflammation. Proteinet binder til phosphorylcholingrupper på overfladen af mikrober og er blevet forbundet med adskillige biologiske funktioner, herunder aktivering af den klassiske komplementvej, forstærkning af fagocytose og interaktion med visse subpopulationer af T-lymfocytter. I slutningen af 1970'erne opdagede Volanakis og kolleger en metode til at isolere og studere C-reaktivt protein ved at bruge proteinets affinitet til phosphorylcholin, der er blevet immobiliseret til en porøs fast kromatografiunderstøtning.
Højdepunkter:
  • Ligand– p-aminophenylphosphorylcholin
  • Støtte– tværbundet 6% perleformet agarose
  • Bindende kapacitet– mere end 3 mg humant C-reaktivt protein pr. milliliter bundfældet harpiks
  • Format– 50% harpiksopslæmning i 0,02% natriumazid
  • Bindende Tilstand– Tris- eller boratpufret saltvand (pH 8 til 8,5) med 1 til 2 mM calciumchlorid
  • Elueringstilstand– Tris- eller borat-bufret saltvand (pH 8 til 8,5) med 2 mM EDTA
  • Genanvendelig– harpiks kan regenereres og genbruges flere gange
Anbefalet til:
Oprens c-reaktivt protein (CRP); Rens anti -p -Aminophenylphosphorylcholin-antistoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 5 mL
Mål C-reaktivt protein
Type Agarose
Stationær fase p-aminophosphorylcholin
Format Flaske
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic