Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lysosomberigelsessæt til væv og dyrkede celler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør berigelse af intakte organeller inklusive lysosomer, peroxisomer og kerner fra celler og væv med Thermo Scientific™ Organelleberigelsessæt.
Højdepunkter:
Effektiv og nem at bruge– kit-reagenser og gradientcentrifugering adskiller organeller fra forurenende strukturer
Kompatibel– forberede prøver til downstream-applikationer, herunder 2D/MS, elektronmikroskopi, sygdomsprofilering, genekspression, signaltransduktion og interaktions- eller lokaliseringsundersøgelser
Komplet– kits indeholder tilstrækkeligt materiale til 25 applikationer
Inkluderer:
Organelspecifikke reagenser A og B, Optiprep™ Celleseparationsmedier og fosfatpufret saltvand
Kræver
Ultracentrifuge, nedkølet mikrocentrifuge, vortex mixer, Dounce vævskværn, sonikator
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lysosome Enrichment Kit |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped at ambient temperature |
| Form | Liquid |
| Reagenstype | Organelle Isolation, Subcellular Fractionation |
| Tilstrækkelig til | 25 Samples of 50 to 200 mg Cells or Tissues Each |
| Mængde | 230 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic