Få mere at vide
Thermo Scientific™ OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Artikelnummer. 11879250 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 tabletter
Pakningsstørrelse:
50 tabletter
Artikelnummer. 11879250
Brand: Thermo Scientific™ 34006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Water-soluble horseradish peroxidase (HRP) substrate that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
Thermo Scientific™ Pierce OPD is a water-soluble substrate for horseradish peroxidase (HRP) that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride) yields a water-soluble yellow-orange product when reacted with peroxidase with an absorbance maximum of 492nm. OPD can easily be dissolved in a substrate buffer such as Thermo Scientific Stable Peroxide Substrate Buffer (Part No. 34062).
Highlights:
  • Water soluble product when reacted with peroxidase
  • Absorbance maximum of 492nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce OPD Tablets
Produkttype ELISA Substrate
Mængde 50 tabletter
Detektionsmetode Colorimetric
Substrategenskaber Chemical Substrate
Substrattype HRP (Horseradish Peroxidase)
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-chloro-1-naphthol