Få mere at vide
Thermo Scientific™ ONPG (o-nitrophenyl-β -D-galactopyranosid)
Artikelnummer. 11879270 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11879270 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11879270 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34055
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Foretrukket kolorimetrisk beta-galactosidase (b-Gal) substrat til ELISA applikationer.
Thermo Scientific™ Pierce ONPG Substrate er det foretrukne kolorimetriske substrat til ELISA ansøgninger, der involvererβ -galactosidase (β -Gal) som reporterenzymet.
ONPG (ω -nitrophenyl-β -D-galactopyranosid) er det foretrukne kolorimetriske substrat til ELISA ansøgninger, der involvererβ -galactosidase (β -Gal) reporterenzym. Enzym-substratreaktionen giver et gult produkt med et absorbansmaksimum ved 420 nm, men hvis intensitet også er meget høj ved 405 nm (svarende til et almindeligt pladelæserfiltersæt).
Højdepunkter:
  • Det dannede produkt er fuldstændigt opløseligt
  • Høj ekstinktionskoefficient ved 405nm
  • Substrat giver et gult produkt, der let kan påvises i det visuelle område efter at have stoppet reaktionen med 1M natriumcarbonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 5 g
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Beta-Gal
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt og lys. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.