Få mere at vide
Thermo Scientific™ Biodyne™ B Nylon Membran, 0,45μ m, 8 cm x 12 cm
Artikelnummer. 10056763 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10056763 25 ark Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10056763 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77016
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ark af umodificerede eller positivt ladede Biodyne A og Biodyne B Nylon som giver fremragende bindingskarakteristika til nukleinsyreoverførsel, blotting og detektion.
Thermo Scientific™ Biodyne A og Biodyne B Nylon Membraner er plader af umodificerede eller positivt ladede Nylon som giver fremragende bindingskarakteristika til nukleinsyreoverførsel, blotting og detektionsmetoder.
Disse to varianter af nylonmembran er fremstillet med en lignende matrixporestørrelse (0,4 mikron), og begge leveres i pakker med 8 x 12 cm ark. De Biodyne En membran indeholder både negativt og positivt ladede grupper, hvilket gør den i stand til at binde mange slags makromolekyler. De Biodyne B-membranen indeholder udelukkende positive ladninger, hvilket giver den højest mulige bindingskapacitet for negativt ladede molekyler som DNA og RNA. Membranerne er modstandsdygtige over for varme og opløsningsmidler og vil ikke krympe, revne eller rive.
Højdepunkter:
  • Alsidig og holdbar– opnå stærk DNA-binding ved bagning eller UV-tværbinding uden at beskadige membranen
  • Nem at bruge– forskårne 8 x 12 cm ark er den ideelle størrelse til standard mini-gel-overførsler og mikropladedot-blots
  • Højt signal-støj-forhold– lavere baggrund end nitrocellulose og de fleste andre nylon transfer membraner
Biodyne EN Nylon Membran
  • Tilbyder overlegne signal-til-støj-forhold, hvilket resulterer i høje følsomheder. Giver ekstremt lave baggrunde
  • Indeholder 50% amino og 50% carboxylgrupper
  • Giver en hydrofil overflade med et isoelektrisk punkt ved pH 6,5
Biodyne B Nylon Membran
  • Overfladen er modificeret med Positivt Zeta Potential Giver høj følsomhed
  • Giver hurtig nukleinsyrebinding uden UV-lys eller bagning
  • Forbedrer tiltrækning af negativt ladede biologiske molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 12 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 25 ark
Format Ark
Materiale Nylon
Porestørrelse 0,45μ m
Indhold og opbevaring Bemærk: Bær altid handsker, når du håndterer membraner, da olier fra fingrene kan forhindre korrekt befugtning. Proteiner og andre kontaminanter fra hænder kan også binde sig til membranerne og forårsage baggrund.
Dimensioner (LxB) 12 cm x 8 cm
Produktlinje Biodyne