Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Ninhydrin (2,2-dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion)
Artikelnummer. 11876794 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11876794 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11876794 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21003BID
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Mærk, påvis og mål peptider, proteiner og aminosyrer ved HPLC (væskekromatografi) ved hjælp af dette amin-reaktive, farvede reagens (Amax 440nm).
Thermo Scientific™ Pierce Ninhydrin er et klassisk, aminreaktivt, kolorimetrisk detektionsreagens til proteinpåvisning og aminosyreanalyse.
Højdepunkter:
  • Anvendes i aminosyrekromatografi
  • Tilbyder enestående farverespons og lav tomhed
Advarsler vedrørende bestilling:
Ubegrænset stabil. Ingen køling nødvendig. Hold flasken tæt lukket. Undgå direkte sollys og ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ninhydrin
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares i et adskilt og godkendt område. Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 20 til 25 °C.
Etiket eller farvestof Anden etiket eller farvestof
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Mængde 500 g