Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Nikkelbelagte plader
Código de producto. 10474825 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Tamaño de la unidad:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Farve Format Detektionsmetode Tamaño de la unidad
10474825 Klar Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10318783 Sort Standard Fluorescens Pakke med 5
10175713 Klar Standard Kolorimetrisk Pakke med 5
10033983 Hvid Standard Kemiluminescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10474825 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15142
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Ver todas las promociones
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific™ Pierce Nikkelcoatede plader giver et simpelt format at binde His-mærkede fusionsproteiner til ELISA og andre pladebaserede assays, der involverer proteininteraktioner af udtrykte rekombinante proteiner.
Disse Ni(2+)-chelat-coatede plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet til metal. Bakterielysater indeholdende polyhistidin-mærkede fusionsproteiner kan tilsættes direkte til pladerne uden behov for blokering. De klare, hvide eller sorte plader kan anvendes med henholdsvis kolorimetriske, kemiluminescerende eller fluorescerende detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Nikkelbelagte hvide 96-brønds plader giver et simpelt format til at binde His-mærkede fusionsproteiner til ELISA og andre pladebaserede assays, der involverer proteininteraktioner af udtrykte rekombinante proteiner. Disse hvide plader kan bruges med kemiluminescerende detektionsmetoder.
Egenskaber ved Pierce nikkelbelagte plader inkluderer:
• Ni 2+ aktiveret overflade muliggør metalchelatbinding af His-mærkede proteiner
• Detergenter, der bruges til at lysere celler, hæmmer ikke bindingen til aktiverede plader, som de gør med almindelig polystyren
• Bedre binding til følsomme analyser sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige nikkel-aktiverede plader
• Detektionsgrænse: 1 ng polyhistidin-fusionsprotein
• Indbindingskapacitet: ca. 9 pmol His-mærket protein (27 kDa) pr. brønd
• Aktiveringsniveau: 200μ L
Disse Ni(2+)-chelat-coatede plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet til metal. Bakterielysater indeholdende polyhistidin-mærkede fusionsproteiner kan tilsættes direkte til pladerne uden behov for blokering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format Strip plade
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 5 plader
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 200μ L
Antal Wells 96
Overfladebehandling Divalent nikkel, metalchelat
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.