Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Nikkelbelagte plader
Artikelnummer. 10318783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Detektionsmetode Pakningsstørrelse
10318783 Sort 96-brønds Fluorescens Pakke med 5
10474825 Klar Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10175713 Klar 96-brønds Kolorimetrisk Pakke med 5
10033983 Hvid Standard Kemiluminescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10318783 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15342
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Thermo Scientific™ Pierce Nikkelcoatede plader giver et simpelt format at binde His-mærkede fusionsproteiner til ELISA og andre pladebaserede assays, der involverer proteininteraktioner af udtrykte rekombinante proteiner.
Disse Ni(2+)-chelat-coatede plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet til metal. Bakterielysater indeholdende polyhistidin-mærkede fusionsproteiner kan tilsættes direkte til pladerne uden behov for blokering. De klare, hvide eller sorte plader kan anvendes med henholdsvis kolorimetriske, kemiluminescerende eller fluorescerende detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Nikkelbelagte hvide 96-brønds plader giver et simpelt format til at binde His-mærkede fusionsproteiner til ELISA og andre pladebaserede assays, der involverer proteininteraktioner af udtrykte rekombinante proteiner. Disse hvide plader kan bruges med kemiluminescerende detektionsmetoder.
Egenskaber ved Pierce nikkelbelagte plader inkluderer:
• Ni 2+ aktiveret overflade muliggør metalchelatbinding af His-mærkede proteiner
• Detergenter, der bruges til at lysere celler, hæmmer ikke bindingen til aktiverede plader, som de gør med almindelig polystyren
• Bedre binding til følsomme analyser sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige nikkel-aktiverede plader
• Detektionsgrænse: 1 ng polyhistidin-fusionsprotein
• Indbindingskapacitet: ca. 9 pmol His-mærket protein (27 kDa) pr. brønd
• Aktiveringsniveau: 200μ L
Disse Ni(2+)-chelat-coatede plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet til metal. Bakterielysater indeholdende polyhistidin-mærkede fusionsproteiner kan tilsættes direkte til pladerne uden behov for blokering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Emballage 5 plader
Produktlinje Gennembore
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 200μ L
Antal Wells 96
Overfladebehandling Divalent nikkel, metalchelat
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader