Få mere at vide
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA magnetiske agaroseperler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
4 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
Produktegenskaber:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bruges til affinitetsoprensning i lille skala samt high-throughput screening af rekombinante His-mærkede proteiner. Polyhistidin-mærket er det mest populære affinitetsmærke og består typisk af seks på hinanden følgende histidinrester (6xHis). Mærkede proteiner overudtrykkes i en række forskellige systemer, oftest i bakterier, og oprenses fra cellelysater, såsom dem, der er fremstillet vha. Thermo Scientific B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser. Oprensning af His-mærkede proteiner opnås ved anvendelse af et NTA-chelat ladet med nikkel, der koordinerer med histidin-sidekæderne. NTA-chelatet indeholder fire metalbindingssteder, der tillader lav metalionudvaskning og høj bindingskapacitet. Protokollen for Ni-NTA Magnetic Agarose Beads er blevet optimeret for at tillade høj renhed af det isolerede His-mærkede protein.
Applikationer:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bruges til affinitetsoprensning i lille skala samt high-throughput screening af rekombinante His-mærkede proteiner. Polyhistidin-mærket er det mest populære affinitetsmærke og består typisk af seks på hinanden følgende histidinrester (6xHis). Mærkede proteiner overudtrykkes i en række forskellige systemer, oftest i bakterier, og oprenses fra cellelysater, såsom dem, der er fremstillet vha. Thermo Scientific B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser. Oprensning af His-mærkede proteiner opnås ved anvendelse af et NTA-chelat ladet med nikkel, der koordinerer med histidin-sidekæderne. NTA-chelatet indeholder fire metalbindingssteder, der tillader lav metalionudvaskning og høj bindingskapacitet. Protokollen for Ni-NTA Magnetic Agarose Beads er blevet optimeret for at tillade høj renhed af det isolerede His-mærkede protein.
- Høj —kapacitet tilstrækkelig til både rutinemæssige og krævende oprensningsprocedurer; binder> 70 mg 6xHis-mærket protein pr. ml bundfældet harpiks
- Højtydende og reproducerbare perler, —ikke-aggregerende, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiske perler giver enestående ensartethed til både manuelle og automatiserede HTS-rensningsapplikationer
- Lav uspecifik binding— optimeret oprensningsprotokol resulterer i bedre oprensning af mærket protein
- Alsidig —rensning af proteiner ved hjælp af native eller denaturerende betingelser
- Kompatibel —brug med Thermo Scientific Cellelysereagenser og en række pufferadditiver
Applikationer:
- Proteinoprensning og isolering
- Højkapacitetsproteinrensning ved hjælp af automatiseret magnetisk partikelprocessor
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 5 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Koncentration | Slurry: 25% |
| Indhold og opbevaring | 5 ml bundfældet harpiks. Leveres som 20 ml 25 % v/v suspension i 20 % ethanol. Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 30μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 20 mL |
| Protein form | Rekombinant |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pierce Ni-NTA Magnetic Agaros
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Subkategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol