Få mere at vide
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA magnetiske agaroseperler
Artikelnummer. 15656144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
4 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15656144 4 mL 1ml
15666144 20 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15656144 Leverandør Pierce™ Leverandørnr. 78605
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads giver en hurtig, bekvem metode til oprensning af His-mærkede rekombinante proteiner
Produktegenskaber:
Ni-NTA Magnetic Agarose Beads bruges til affinitetsoprensning i lille skala samt high-throughput screening af rekombinante His-mærkede proteiner. Polyhistidin-mærket er det mest populære affinitetsmærke og består typisk af seks på hinanden følgende histidinrester (6xHis). Mærkede proteiner overudtrykkes i en række forskellige systemer, oftest i bakterier, og oprenses fra cellelysater, såsom dem, der er fremstillet vha. Thermo Scientific B-PER Bakterielle proteinekstraktionsreagenser. Oprensning af His-mærkede proteiner opnås ved anvendelse af et NTA-chelat ladet med nikkel, der koordinerer med histidin-sidekæderne. NTA-chelatet indeholder fire metalbindingssteder, der tillader lav metalionudvaskning og høj bindingskapacitet. Protokollen for Ni-NTA Magnetic Agarose Beads er blevet optimeret for at tillade høj renhed af det isolerede His-mærkede protein.
  • Høj —kapacitet tilstrækkelig til både rutinemæssige og krævende oprensningsprocedurer; binder> 70 mg 6xHis-mærket protein pr. ml bundfældet harpiks
  • Højtydende og reproducerbare perler, —ikke-aggregerende, magnetit (Fe3O4), superparamagnetiske perler giver enestående ensartethed til både manuelle og automatiserede HTS-rensningsapplikationer
  • Lav uspecifik binding— optimeret oprensningsprotokol resulterer i bedre oprensning af mærket protein
  • Alsidig —rensning af proteiner ved hjælp af native eller denaturerende betingelser
  • Kompatibel —brug med Thermo Scientific Cellelysereagenser og en række pufferadditiver
Applikationer:
  • Proteinoprensning og isolering
  • Højkapacitetsproteinrensning ved hjælp af automatiseret magnetisk partikelprocessor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 mL
Koncentration Slurry: 25%
Indhold og opbevaring 1 ml bundfældet harpiks. Leveres som 4 ml 25 % v/v suspension i 20 % ethanol.
Opbevares ved 2 –8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 30μ m
Form Flydende suspension
Produktlinje Pierce
Mængde 4 mL
Protein form Rekombinant
Type Magnetisk agarose perle
Stationær fase Metalchelat, divalent nikkel
Format Flaske
Kapacitet (metrisk) 4 mL