Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS-fosfin
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Phosphin og Sulfo-NHS-Phosphin er amin-reaktive forbindelser, der kan bruges til at derivatisere primære aminer af proteiner eller amin-coatede polymeroverflader til ligering til azid-mærkede molekyler.
Højdepunkter:
Alsidig– Sulfo-NHS-phosphin opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til efterfølgende fortynding i vandige reaktionsblandinger til azidkonjugering; NHS-phosphin kan bruges til aminoverflademodifikation i organiske opløsningsmidler
Kompatibel– reaktionskemi forekommer effektivt under simple bufferbetingelser; kræver ingen ekstra reagenser såsom kobber eller reduktionsmidler
Bestemt– NHS-estere er specifikke for kovalent binding til primære aminer (sidekæde af lysin eller N-terminal af polypeptider)
Kemoselektiv– azid- og phosphingrupper reagerer eller interfererer ikke med komponenter i biologiske prøver, men konjugerer til hinanden med høj effektivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-azid |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | NHS-fosfin |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.4 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 5,4 Å |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod lys og fugt. |
| Cellepermeabilitet | Ikke bestemt |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |