Få mere at vide
Thermo Scientific™ SDA (NHS-Diazirin) (succinimidyl 4,4'-azipentanoat)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-tværbindere kombinerer gennemprøvede NHS-ester- og diazirin-baserede fotoreaktionskemier for at konjugere aminholdige molekyler med næsten enhver anden funktionel gruppe via langbølget UV-lysaktivering.
Højdepunkter:
Alsidig - forskellige aminreaktive diazirinderivater fanger specifikke intracellulære eller celleoverfladeproteininteraktioner
Kontrollerbar - to-trins kemisk tværbinding aktiveres ved hjælp af almindelige laboratorie-UV-lamper
Reversible - disulfidholdige afstandsstykker muliggør spaltning ved hjælp af reduktionsmidler
Nemt - reagenser er fotostabile under typiske laboratorielysforhold, så der er ingen grund til at udføre eksperimenter i mørke
Bedre end arylazider - diazirin fotoreaktiv gruppe har bedre fotostabilitet og aktiveres mere effektivt af langbølget UV-lys
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-ikke-selektiv |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | SDA |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 3,9 Å |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved 4 °C beskyttet mod lys og fugt. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |