Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sulfo-SDAD (Sulfo-NHS-SS-Diazirin) (sulfosuccinimidyl-2-((4,4'-azipentanamido)ethyl)-1,3'-dithiopropionat)
Artikelnummer. 10698864 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 10698864
Brand: Thermo Scientific™ 26175
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Meget korte til mellemlange (3,9 til 13,5A), amin-til-hvad som helst tværbindere; NHS-ester og diazirin reaktive grupper; fotoaktiveres med UV-lys (Amax 330 til 370nm).
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Diazirin-tværbindere kombinerer gennemprøvede NHS-ester- og diazirin-baserede fotoreaktionskemier for at konjugere aminholdige molekyler med næsten enhver anden funktionel gruppe via langbølget UV-lysaktivering.
Succinimidyl-ester diazirin (SDA) reagenser er en ny klasse af tværbindere, der kombinerer dokumenteret aminreaktiv kemi med en innovativ og effektiv diazirinbaseret fotokemi til konjugering af aminholdige molekyler til næsten enhver anden funktionel gruppe. SDA-tværbinderne inkluderer seks forbindelser, der adskiller sig i afstandsarmlængder, evne til at spalte de tværbundne proteiner og tilstedeværelse eller fravær af en ladet gruppe for membranpermeabilitet. Proteintværbinding er en vigtig teknik, der bruges til at forstå proteinstruktur og stabilisere protein-protein-interaktioner. Thermo Scientific SDA-reagenser udvider effektiviteten og rækken af interaktioner, der kan udforskes ved denne tilgang.
Højdepunkter:
  • Alsidig - forskellige aminreaktive diazirinderivater fanger specifikke intracellulære eller celleoverfladeproteininteraktioner
  • Kontrollerbar - to-trins kemisk tværbinding aktiveres ved hjælp af almindelige laboratorie-UV-lamper
  • Reversible - disulfidholdige afstandsstykker muliggør spaltning ved hjælp af reduktionsmidler
  • Nemt - reagenser er fotostabile under typiske laboratorielysforhold, så der er ingen grund til at udføre eksperimenter i mørke
  • Bedre end arylazider - diazirin fotoreaktiv gruppe har bedre fotostabilitet og aktiveres mere effektivt af langbølget UV-lys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-ikke-selektiv
Spaltbar Af Thiols
Oversigt Sulfo-SDAD
Molekylvægt (g/mol) 490.51
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 13,5 Å
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved 4 °C beskyttet mod lys og fugt.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Diazirin, Sulfo-NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder