Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS (N-hydroxysuccinimid)
Artikelnummer. 10772155 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772155 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10772155 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24500
 Begrænset vare
På lager
Forbered amin-reaktive NHS-ester tværbindere eller forstærk carbodiimid (EDC) konjugation for peptider eller proteiner ved hjælp af N-hydroxysuccinimid, CAS 6066-82-6.
Thermo Scientific™ Pierce NHS er rent N-hydroxysuccinimid, den essentielle forbindelse, der er nødvendig for at fremstille amin-reaktive NHS-ester-tværbindere eller for at øge konjugationseffektiviteten ved brug af carbodiimid EDC.
Højdepunkter:
  • Dann en acylaminoester med carboxylgrupper, når den anvendes EDC
  • NHS-aktiveret molekyle reagerer effektivt med primære aminer, hvilket resulterer i stabil amidbinding
  • Giver mulighed for to-trins EDC-reaktioner mellem carboxyl- og aminholdige molekyler
  • NHS-aktiveret molekyle kan stabiliseres ved tørring, hvilket muliggør fremstilling af amin-reaktive prober og overflader
  • Reaktive grupper: NHS
  • Reaktiv mod: aminogrupper (ved aktivering af carboxylater)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Oversigt NHS
Molekylvægt (g/mol) 115.09
PEGyleret Nej
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder