Få mere at vide
Thermo Scientific™ NHS-PEG4-Azide
Artikelnummer. 11894534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11894534 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11894534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26130
Aktiverede azidoforbindelser til at derivatisere proteiner eller aminoverflader til selektiv konjugation, påvisning eller oprensning med phosphin-modificerede prober.
Thermo Scientific™ Pierce NHS-Azidreagenser er aminreaktive forbindelser, der kan bruges til at derivatisere primære aminer af proteiner eller aminovertrukne polymeroverflader til ligering til phosphinmodificerede molekyler.
Disse NHS-esterforbindelser reagerer for at danne kovalente bindinger med primære aminer (f.eks. sidekæde af lysinrester eller aminosilan-coatede overflader). Azidgruppen (N3) reagerer med phosphin-mærkede molekyler ved en mekanisme kendt som Staudinger-kemi, hvilket muliggør effektiv og specifik konjugering af derivatiserede molekyler i biologiske prøver. I kombination med forskellige phosphin-aktiverede forbindelser letter disse NHS-Azidreagenser en række forskellige mærknings- og tværbindingsstrategier til undersøgelse af proteininteraktioner og cellulære veje.
Højdepunkter:
  • Opløselig– reagenser opløses let i vandblandbare opløsningsmidler til efterfølgende fortynding i vandige reaktionsblandinger med cellelysater og andre biologiske prøver
  • Kompatibel– reaktionskemi forekommer effektivt under simple bufferbetingelser; kræver ingen ekstra reagenser såsom kobber eller reduktionsmidler
  • Bestemt– NHS-estere er specifikke for kovalent binding til primære aminer (sidekæde af lysin eller N-terminal af polypeptider)
  • Kemoselektiv– azid- og phosphingrupper reagerer eller interfererer ikke med komponenter i biologiske prøver, men konjugerer til hinanden med høj effektivitet
  • Pegyleret– vælg den meget korte NHS-Azide eller en af de to varianter, hvis afstandsarme indeholder medium (4-enheder) eller lange (12-enheder) polyethylenglycol (PEG) grupper for øget opløselighed og rækkevidde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-fosfin
Spaltbar Nej
Oversigt NHS-PEG4-Azide
Molekylvægt (g/mol) 388.37
PEGyleret Ja
Afstandsarmslængde 18,9 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod lys og fugt.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Amin, azid, NHS-ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Væske
Mængde 100 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder