Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiverede magnetiske perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktiverede magnetiske perler muliggør kovalent, aminbaseret konjugation af proteiner til magnetiske perler i et simpelt mix-and-go format til brug i tilpassede affinitetsoprensningseksperimenter.
Højdepunkter:
Høj kapacitet mindst fire gange højere bindingskapacitet end NHS-aktiverede magnetiske perler fra andre leverandører
Let at bruge immobilisere i en simpel et-trins reaktion med minimal hands-on tid
Sikker uden brug af farlige kemikalier (f.eks. natriumcyanoborhydrid og cyanogenbromid)
Ligand-kompatibel brug til at immobilisere med næsten enhver primær aminholdig forbindelse eller affinitetsligand
Lav ikke-specifik binding, perleoverfladen er forblokeret, og eventuelle ikke-reagerede NHS-estergrupper er fuldstændigt quenched
Protokolkompatibel proteinkobling til perlerne og nedstrømsapplikationer kan udføres manuelt eller ved automatisering (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Anbefalet til:
Immobilisering af ligander til oprensning af rekombinante proteiner; Immobilisering af antistoffer til immunpræcipitationer og co-immunpræcipitationer fri for antistofkontamination i eluaterne; Immobilisering af sekundært antistof til affinitetsoprensning af antistofsubtyper fra ascites, serum og cellekultursupernatant
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Koncentration | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Upon receipt store at 4°C. Product shipped with an ice pack. |
| Overfladefunktionalitet | NHS Ester |
| Partikelstørrelse | 1 μm |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 mL |
| Protein form | Recombinant |
| Mål | Amine |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H222-Yderst brandfarlig aerosol.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-dimethylacetamide