Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiveret agarose, tør
Artikelnummer. p-4531483 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Hver
Artikelnummer. 10150175
Brand: Thermo Scientific™ 26196
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N-Hydroxysuccinimid-esterharpiks og søjler til kovalent immobilisering af proteiner, peptider og andre aminholdige ligander til affinitetsoprensning.
Udfør hurtig og stabil immobilisering af proteiner, peptider og andre ligander med Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktiveret agarose, en perle-agarose-støtte af høj kvalitet.
Den aktiverede affinitetsharpiks er tilgængelig som en opslæmning eller tørpulver, hvilket muliggør enkel og effektiv immobilisering af proteiner til en perleformet agarosebærer. Den perleformede agarosebærer indeholder N-hydroxysuccinimid (NHS) funktionelle grupper, der reagerer med primære aminer for at danne stabile amidbindinger. Koblingsreaktionen udføres i en aminfri buffer ved pH 7 til 9. Proteinkoblingseffektiviteten er typisk større end 80 %, uanset molekylvægten eller pI liganden. Koblingskapaciteten overstiger 25 mg protein pr. milliliter harpiks. Når først en ligand er immobiliseret, kan den fremstillede harpiks anvendes til flere affinitetsoprensningsprocedurer. Den tværbundne perleformede agarose har hurtigt lineært strømningspotentiale, hvilket gør det nyttigt til tyngdekraftsflow og lav- til mediumtryksapplikationer.
Pierce NHS-aktiveret agaroseharpiks er tilgængelig i en vandfri acetoneopslæmning og som tørt pulver. Den unikke tørre form kræver ikke opbevaring i eller fjernelse og bortskaffelse af acetoneopløsningsmidlet. Derudover er den tørre harpiks ideel til koblingsreaktioner med fortyndede prøver, fordi den koncentrerer prøven, når harpiksen svulmer, hvilket reducerer udgangsmaterialets volumen og resulterer i højeffektiv ligandimmobilisering.
Højdepunkter:
  • Nem at bruge– immobiliseres i en simpel et-trins reaktion med minimal hands-on tid
  • Hurtigt og effektivt– mere end 85 % kobling for de fleste proteiner inden for 30 minutter
  • Innovativ– den tørre agarose koncentrerer prøven, hvilket gør den ideel til immobilisering af fortyndede proteiner
  • Sikker– ingen brug af farlige kemikalier (f.eks. natriumcyanoborhydrid, cyanogenbromid)
  • Alsidig– affinitetsharpiks kan tilpasses til søjle- og batchaffinitetskromatografiteknikker og FPLC applikationer
  • Kompatibel– brug med enhver primær aminholdig forbindelse
  • Genanvendelig– den lækagebestandige kemi betyder, at du kan genbruge affinitetsharpiksen
  • Høj bindeevne– bindende kapacitet på> 30 mg/ml (opslæmning) eller> 25mg/ml (tør harpiks)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) ≥25 mg pr. ml Kobling
Indhold og opbevaring Opbevar tør harpiks ved modtagelse ved -20 °C. Produktet sendes i en ispose.
Produktlinje Pierce
Mængde 1 g
Protein form Rekombinant
Mål Antistof, Protein, Peptid, Ligand
Type Agarose
Stationær fase NHS Ester
Format Hætteglas
Kolonnetype Affinitet, agarose-resin