Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-aktiveret agarose, tør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør hurtig og stabil immobilisering af proteiner, peptider og andre ligander med Thermo Scientific™ Pierce NHS-aktiveret agarose, en perle-agarose-støtte af høj kvalitet.
Pierce NHS-aktiveret agaroseharpiks er tilgængelig i en vandfri acetoneopslæmning og som tørt pulver. Den unikke tørre form kræver ikke opbevaring i eller fjernelse og bortskaffelse af acetoneopløsningsmidlet. Derudover er den tørre harpiks ideel til koblingsreaktioner med fortyndede prøver, fordi den koncentrerer prøven, når harpiksen svulmer, hvilket reducerer udgangsmaterialets volumen og resulterer i højeffektiv ligandimmobilisering.
Højdepunkter:
Nem at bruge– immobiliseres i en simpel et-trins reaktion med minimal hands-on tid
Hurtigt og effektivt– mere end 85 % kobling for de fleste proteiner inden for 30 minutter
Innovativ– den tørre agarose koncentrerer prøven, hvilket gør den ideel til immobilisering af fortyndede proteiner
Sikker– ingen brug af farlige kemikalier (f.eks. natriumcyanoborhydrid, cyanogenbromid)
Alsidig– affinitetsharpiks kan tilpasses til søjle- og batchaffinitetskromatografiteknikker og FPLC applikationer
Kompatibel– brug med enhver primær aminholdig forbindelse
Genanvendelig– den lækagebestandige kemi betyder, at du kan genbruge affinitetsharpiksen
Høj bindeevne– bindende kapacitet på> 30 mg/ml (opslæmning) eller> 25mg/ml (tør harpiks)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | ≥25 mg pr. ml Kobling |
| Indhold og opbevaring | Opbevar tør harpiks ved modtagelse ved -20 °C. Produktet sendes i en ispose. |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 g |
| Protein form | Rekombinant |
| Mål | Antistof, Protein, Peptid, Ligand |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | NHS Ester |
| Format | Hætteglas |
| Vis mere |