Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin™ Protein, Maleimid-aktiveret
Artikelnummer. 11855855 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11855855 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11855855 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Oprenset NeutrAvidin protein til Western blot, ELISA eller andre biotin-baserede detektionsmetoder.
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein er en specielt fremstillet form for avidin biotin-bindende protein, der reducerer baggrunden i Western blotting og ELISA; tilgængelige varer inkluderer standard HRP, AP og fluorescerende konjugater til biotin-baserede assays.
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret nativt avidin fra æggehvider. Fjernelse af det overskydende kulhydrat ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og mindre uspecifikke bindingsegenskaber. Oprensede og konjugerede former af NeutrAvidin Protein giver enestående ydeevne i Western blot, ELISA og IHC-applikationer, der kræver biotinbindende prober. Analysespecificitet, sensitivitet og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin Protein er generelt tilsvarende eller bedre end med det væsentligt dyrere streptavidin.
Højdepunkter:
  • Næsten neutralt isoelektrisk punkt– pI er lig med 6,3, mere neutral end nativt avidin
  • Næsten blottet for glykosylering– nedsat mulighed for lectinbinding sammenlignet med nativt avidin
  • Ingen RYD-genkendelsessekvens– ingen kendte off-target bindingsdomæner som streptavidin
  • Overkommelig– væsentligt billigere end streptavidin
  • Tilgængelig i flere formater– vælge renset NeutrAvidin Protein, tilberedt HRP og AP konjugater eller aktiverede former til en række forskellige teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Streptavidin
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produkt 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Opløselighed Vandopløselig
Form Pulver
Produktlinje NeutrAvidin
Produkttype NeutraAvidin (Reaktiv)
Etiket eller farvestof Streptavidin