Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein, HRP
Artikelnummer. 11825855 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11825855 2 mg 2mg
1 options
Artikelnummer. 11825855 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
NeutrAvidin Protein, HRP-konjugat, 31001, fra Invitrogen™ , 31001, fra Invitrogen™ Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein, HRP-konjugat, 31001, fra Invitrogen ., 31001, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret nativt avidin fra æggehvider. Fjernelse af det overskydende kulhydrat ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og mindre uspecifikke bindingsegenskaber. Oprensede og konjugerede former af NeutrAvidin Protein giver enestående ydeevne i Western blot, ELISA og IHC-applikationer, der kræver biotinbindende prober. Analysespecificitet, sensitivitet og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin Protein er generelt tilsvarende eller bedre end med det væsentligt dyrere streptavidin. Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 μg/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet.
Formulering: 2 mg renset protein og intet konserveringsmiddel
31001 indeholder 2 mg frysetørret pulver fra modificeret avidin i saltfri opløsning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Mængde 2 mg
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produkt 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Form Fast stof
Protein familie Avidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.