Få mere at vide
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein, AP
Artikelnummer. 10465535 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10465535 2 mg 2mg
1 options
Artikelnummer. 10465535 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31002
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
NeutrAvidin Protein, AP konjugat, 31002, fra Invitrogen™ , 31002, fra Invitrogen™ Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein, AP konjugat, 31002, fra Invitrogen ., 31002, fra Invitrogen . Arter Reaktivitet: ; Applikationer: ELISA, Immunhistokemi, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein er deglykosyleret nativt avidin fra æggehvider. Fjernelse af det overskydende kulhydrat ved en eksklusiv proces giver et protein med et mere neutralt isoelektrisk punkt og mindre uspecifikke bindingsegenskaber. Oprensede og konjugerede former af NeutrAvidin Protein giver enestående ydeevne i Western blot, ELISA og IHC-applikationer, der kræver biotinbindende prober. Analysespecificitet, sensitivitet og signal-til-støj-forhold med NeutrAvidin Protein er generelt tilsvarende eller bedre end med det væsentligt dyrere streptavidin. Avidin er et glykoprotein, der findes i æggehvide og væv fra fugle, krybdyr og amfibier. Det biotinbindende protein indeholder fire identiske underenheder med en kombineret masse på 67.000-68.000 dalton. Fjernelse af glycosyleringen fra avidin giver NeutrAvidin Protein med en masse på 60.000 dalton. Kulhydrat-baseret lectin-binding reduceres til uopdagelige niveauer, men biotin-bindingsaffiniteten bibeholdes. NeutrAvidin Protein tilbyder fordelene ved et neutralt pI for at minimere uspecifik adsorption sammen med lysinrester, der forbliver tilgængelige til derivatisering eller anden tilpasset konjugation. NeutrAvidin Protein giver den laveste uspecifikke binding blandt de kendte biotinbindende proteiner. Den specifikke aktivitet for biotinbinding er ca. 14 μg/mg protein, hvilket er tæt på den teoretiske maksimale aktivitet.
Formulering: 2mg oprenset protein (2-4mg/ml) i TBS med 50% glycerol, 0,1 mMmgCl2, 0,1 mM ZnCl2 og intet konserveringsmiddel; pH 8 Dette
produkt er blevet brugt med succes i ELISA , Immunhistokemi, In Situ Hybridization (ISH) og Western Blot-procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret AP
Mængde 2 mg
Indhold og opbevaring Ved modtagelse butik produkt kl– 20 °C. Produktet sendes på tøris.
Form Fast stof
Protein familie Avidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof AP (Alkalisk fosfatase)