Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Høj følsomhed NeutraAvidin™ -HRP
Artikelnummer. p-4532008 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
0.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10666914
Brand: Thermo Scientific™ 31030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Specielt fremstillet peroxidase-konjugeret NeutrAvidin protein til maksimal signalforstærkning med højt signal-til-støj-forhold i en klar-til-brug løsning.
Thermo Scientific™ Pierce Høj følsomhed NeutrAvidin HRP Conjugate er en specielt fremstillet peroxidase-konjugeret form af avidin biotin-bindende protein, der giver signalamplifikation som poly-HRP og enestående opbevaringsstabilitet.
Denne specialfremstillede variant af HRP-konjugeret streptavidinprotein opfylder kravene fra nutidens videnskabsmænd til mere følsom påvisning i ELISA og Western blotting-applikationer. Konjugatet er velegnet til brug med kemiluminescerende, kemifluorescerende eller kolorimetriske substrater. Hvert High Sensitivity HRP-konjugat er pakket i en brugervenlig stabiliseret løsning, der muliggør bekvem opbevaring ved 4 °C i mindst et år.
Højdepunkter:
  • NeutrAvidin Protein– en specielt deglycosyleret form af avidin, der giver meget specifik, lav-baggrundsbinding af biotinylerede antistoffer i mange applikationer
  • Høj følsomhed– opdage lave niveauer af mål uden baggrund; opnå høje signal-til-støj-forhold
  • Omkostningseffektiv– bruge mindre konjugat i Western blotting og ELISA applikationer og stadig opnå fremragende resultater
  • Fleksibel– kompatibel med typiske kemiluminescerende, fluorescerende og kolorimetriske peroxidasesubstrater
  • Bekvem– klar-til-brug stabiliseret væskeformat betyder, at der ikke er nogen ventetid på optøning og ingen grund til at alikvotere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.5 mL
Målmolekyle Biotin
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted mellem følgende temperaturer: 2 C °til 8 °C.
Specificitet Biotin
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens
Enzym HRP (peberrodsperoxidase)
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blotting, ELISA
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)