Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Høj følsomhed NeutraAvidin™ -HRP
Artikelnummer. 10666914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666914 0.5 mL Hver
10361084 5 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666914 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31030
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Specielt fremstillet peroxidase-konjugeret NeutrAvidin protein til maksimal signalforstærkning med højt signal-til-støj-forhold i en klar-til-brug løsning.
Thermo Scientific™ Pierce Høj følsomhed NeutrAvidin HRP Conjugate er en specielt fremstillet peroxidase-konjugeret form af avidin biotin-bindende protein, der giver signalamplifikation som poly-HRP og enestående opbevaringsstabilitet.
Denne specialfremstillede variant af HRP-konjugeret streptavidinprotein opfylder nutidens forskeres krav til mere følsom detektion i ELISA og Western blotting-applikationer. Konjugatet er velegnet til brug med kemiluminescerende, kemifluorescerende eller kolorimetriske substrater. Hver højfølsom HRP-konjugat er pakket i en brugervenlig stabiliseret opløsning, der muliggør bekvemt opbevaring ved 4 °C i mindst et år.
Højdepunkter:
  • NeutrAvidin Protein – er en specielt deglycosyleret form for avidin, der leverer meget specifik, lavbaggrundsbinding af biotinylerede antistoffer i mange anvendelser
  • Høj følsomhed detekterer – lave niveauer af mål uden baggrund; opnår høje signal-til-støj-forhold
  • Omkostningseffektiv – brug af mindre konjugeret i Western blotting og ELISA applikationer og opnår stadig fremragende resultater
  • Fleksibel, – kompatibel med typiske kemiluminescerende, fluorescerende og kolorimetriske peroxidasesubstrater
  • Det praktiske –, færdige stabiliserede flydende format betyder, at der ikke er ventetid på tøning og ingen behov for at aliquot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted mellem følgende temperaturer: 2 C °til 8 °C.
Specificitet Biotin
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens
Enzym HRP (peberrodsperoxidase)
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blotting, ELISA, ELISA
Produktlinje Pierce
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Målmolekyle Biotin
Mængde 0.5 mL