Description
Biotinbindende plader er ideelle til anvendelser, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein er avidin, der er blevet deglycosyleret for at forhindre uspecifik lectin-binding. Med en næsten neutral pI (6,3) resulterer dette i lavere uspecifikke interaktioner i visse applikationer sammenlignet med streptavidin. NeutrAvidin Protein mangler den bakterielle RYD-sekvens, der findes på streptavidin, hvilket eliminerer uspecifik binding på grund af det RGD-bindingsdomæne af adhæsionsreceptorer, der er til stede i en række forskellige celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin Proteincoatede plader er præblokerede og klar til brug polystyrenplader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Funktioner af NeutrAvidin Proteincoatede plader inkluderer:
• Hvide plader til kemiluminescerende detektionsmetoder
• Forblokeret med Blocker BSA Buffer eller SuperBlock Blokerende buffer
• Nem og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
• Lav uspecifik binding
• Ingen denaturering af proteinkomponenten i et konjugat efter binding
• Ideel til binding af små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
• Billigere end streptavidin-coatede plader
• Laveste uspecifikke bindingsegenskaber af alle biotinbindende proteiner
Specifications
Specifications
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Format | Strip plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | NeutrAvidin Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | NeutrAvidin Protein |
| Show More |