Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagte plader
Artikelnummer. 10697764 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Antal Wells:
96
384
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Pladeblokering:
Blocker™ BSA buffer
SuperBlock™ Buffer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal Wells Format Pladeblokering unitSize
10697764 Klar 96 96-brønds Blocker™ BSA buffer Pakke med 5
10668534 Sort 96 Standard Blocker™ BSA buffer Pakke med 5
10093593 Sort 96 Standard SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
15621995 Sort 96 Standard SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
10247673 Sort 384 96-brønds SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
11597920 Klar 96 Strip plade Blocker™ BSA buffer Pakke med 5
10732984 Klar 96 Strip plade SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
10165473 Klar 96 96-brønds SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
10165713 Klar 384 96-brønds SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
10195663 Hvid 96 Standard Blocker™ BSA buffer Pakke med 5
10175423 Hvid 96 96-brønds SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
10402905 Hvid 384 96-brønds SuperBlock™ Buffer Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10697764 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 15123
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren 96-brønds og 384-brønds plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Biotinbindende plader er ideelle til anvendelser, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein er avidin, der er blevet deglycosyleret for at forhindre uspecifik lectin-binding. Med en næsten neutral pI (6,3) resulterer dette i lavere uspecifikke interaktioner i visse applikationer sammenlignet med streptavidin. NeutrAvidin Protein mangler den bakterielle RYD-sekvens, der findes på streptavidin, hvilket eliminerer uspecifik binding på grund af det RGD-bindingsdomæne af adhæsionsreceptorer, der er til stede i en række forskellige celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin Proteincoatede plader er præblokerede og klar til brug polystyrenplader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Funktioner af NeutrAvidin Proteincoatede plader inkluderer:
• Hvide plader til kemiluminescerende detektionsmetoder
• Forblokeret med Blocker BSA Buffer eller SuperBlock Blokerende buffer
• Nem og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
• Lav uspecifik binding
• Ingen denaturering af proteinkomponenten i et konjugat efter binding
• Ideel til binding af små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
• Billigere end streptavidin-coatede plader
• Laveste uspecifikke bindingsegenskaber af alle biotinbindende proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje NeutrAvidin Gennembore
Farve Klar
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling NeutrAvidin Protein
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader