Beskrivelse
Biotin-bindende plader er ideelle til anvendelser ved direkte adsorption af polystyren-denatureringsantistoffer eller målmolekylet. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein er avidin, som er blevet deglycosyleret for at forhindre uspecifik lektinbinding. Med en næsten neutral pI (6,3) resulterer dette i lavere uspecifikke interaktioner i visse anvendelser sammenlignet med streptavidin. NeutrAvidin Protein mangler den bakterielle RYD-sekvens, der findes på streptavidin, hvilket eliminerer uspecifik binding på grund af RGD-bindingsdomænet af adhæsionsreceptorer, der findes i forskellige celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin Proteinbelagte plader er forblokerede og klar-til-brug polystyrenplader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA andre målspecifikke analyser.
Egenskaber ved NeutrAvidin proteinbelagte plader inkluderer:
- Hvide plader til kemiluminescerende detektionsmetoder
- Forblokeret med Blocker BSA Buffer eller SuperBlock Blocking Buffer
- Let og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
- Lav uspecifik binding
- Ingen denaturering af proteinkomponenten i en konjugeret ved binding
- Ideelt til binding til små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
- Billigere end plader belagt med streptavidin
- Laveste uspecifikke bindingsegenskaber for alle biotinbindende proteiner
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Format | 96-brønds |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | NeutrAvidin Gennembore |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Overfladebehandling | NeutrAvidin Protein |
| Vis mere |