Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagte højkapacitetsplader
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Biotinbindende plader er ideelle til anvendelser, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein er avidin, der er blevet deglycosyleret for at forhindre uspecifik lectin-binding. Med en næsten neutral pI (6,3) resulterer dette i lavere uspecifikke interaktioner i visse applikationer sammenlignet med streptavidin. NeutrAvidin Protein mangler den bakterielle RYD-sekvens, der findes på streptavidin, hvilket eliminerer uspecifik binding på grund af det RGD-bindingsdomæne af adhæsionsreceptorer, der er til stede i en række forskellige celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plader er designet til at binde biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Funktioner af Thermo Scientific Pierce Coatede plader inkluderer:
- Unik pladebelægningsteknologi– resulterer i høj læsse- og bindingskapacitet
- NeutrAvidin Protein– coatede plader har op til dobbelt så meget bindeevne som typiske plader
- Robust og følsom– NeutrAvidin Protein giver mindre uspecifik binding for forbedrede signal-til-støj-forhold
- Bredere dynamisk område– udvider det kvantitative område, så der er mindre behov for fortyndinger
- Spar tid– præblokerede plader for at reducere antallet af analysetrin
- Fleksible analyseformater– vælg mellem 96- og 384-brønds formater i en række forskellige farver
Den proprietære pladebelægningsteknologi, der bruges til at fremstille disse Thermo Scientific Pierce Coatede plader giver højkapacitetsplader med en bredere detektionsgrænse end almindelige bindingskapacitetsplader. Standardkurven udviser større linearitet til påvisning af små biotinylerede molekyler såsom peptider og oligonukleotider, hvilket resulterer i større analysepræcision.
For påvisning af lave koncentrationer (ng/ml) af biotinylerede antistoffer og andre proteiner, tjek
Pierce™ NeutrAvidin™ Belagte plader med høj følsomhed, klar, 8-brønds strimmel
Specifications
Specifications
| Bindende Ejendom | Høj kapacitet, affinitet |
| Format | Strip plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | NeutrAvidin Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | NeutrAvidin Protein |
| Show More |