Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Belagte højkapacitetsplader
Artikelnummer. 10179333 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Antal Wells:
96
384
Format:
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal Wells Format Detektionsmetode Pakningsstørrelse
10179333 Sort 96 Standard Fluorescens Pakke med 5
10036023 Sort 384 Standard Fluorescens Pakke med 5
10760715 Klar 96 Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10791275 Klar 96 Standard Kolorimetrisk Pakke med 5
10740905 Klar 384 Standard Kolorimetrisk Pakke med 5
10770715 Hvid 96 Standard Kemiluminescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10179333 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15510
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin High Binding Capacity (HBC) coated plader er præ-blokerede og klar til brug polystyren mikroplader til analyser, der involverer biotinylerede antistoffer eller biotin-mærkede molekyler.
Biotinbindende plader er ideelle til anvendelser, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein er avidin, der er blevet deglycosyleret for at forhindre uspecifik lectin-binding. Med en næsten neutral pI (6,3) resulterer dette i lavere uspecifikke interaktioner i visse applikationer sammenlignet med streptavidin. NeutrAvidin Protein mangler den bakterielle RYD-sekvens, der findes på streptavidin, hvilket eliminerer uspecifik binding på grund af det RGD-bindingsdomæne af adhæsionsreceptorer, der er til stede i en række forskellige celler.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plader er designet til at binde biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Funktioner af Thermo Scientific Pierce Coatede plader inkluderer:
  • Unik pladebelægningsteknologi– resulterer i høj læsse- og bindingskapacitet
  • NeutrAvidin Protein– coatede plader har op til dobbelt så meget bindeevne som typiske plader
  • Robust og følsom– NeutrAvidin Protein giver mindre uspecifik binding for forbedrede signal-til-støj-forhold
  • Bredere dynamisk område– udvider det kvantitative område, så der er mindre behov for fortyndinger
  • Spar tid– præblokerede plader for at reducere antallet af analysetrin
  • Fleksible analyseformater– vælg mellem 96- og 384-brønds formater i en række forskellige farver
Den proprietære pladebelægningsteknologi, der bruges til at fremstille disse Thermo Scientific Pierce Coatede plader giver højkapacitetsplader med en bredere detektionsgrænse end almindelige bindingskapacitetsplader. Standardkurven udviser større linearitet til påvisning af små biotinylerede molekyler såsom peptider og oligonukleotider, hvilket resulterer i større analysepræcision.
For påvisning af lave koncentrationer (ng/ml) af biotinylerede antistoffer og andre proteiner, tjek
Pierce™ NeutrAvidin™ Belagte plader med høj følsomhed, klar, 8-brønds strimmel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj kapacitet, affinitet
Format Standard
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje NeutrAvidin Gennembore
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling NeutrAvidin Protein
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering SuperBlock™ Buffer
Mængde 5 plader