Få mere at vide
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP substratløsning
Artikelnummer. 10434175 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10434175 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10434175 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34042
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Pulvere og færdiglavede nitro-blå tetrazolium og 5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat-opløsninger til kromogene påvisning af alkalisk fosfatase-prober.
Thermo Scientific™ Pierce NBT og BCIP Substrater er pulvere og færdige opløsninger af nitro-blåt tetrazolium og 5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat til kromogen blot og IHC-farvning med alkalisk fosfataseprober.
Kombinationen af NBT (nitro-blå tetrazoliumchlorid) og BCIP (5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat-p-toluidinsalt) giver et intenst, uopløseligt sort-lilla bundfald, når det reageres med alkalisk phosphatase, et populært enzymkonjugat til antistofprober. Pierce NBT og BCIP pulvere er tilgængelige individuelt og i to praktiske, brugsklare opløsninger (med og uden en levamisol suppressor af endogen fosfataseaktivitet).
Højdepunkter:
  • AP substrat– til påvisning af alkalisk phosphatase (alk-phos) aktivitet på faste medier, herunder nitrocellulose og PVDF membraner og fikserede vævsprøver
  • Kromogent– intet særligt udstyr nødvendigt til visualisering; producerer lilla-sort bundfald, der er let at fotografere
  • Pakkemuligheder– vælg individuel NBT og BCIP pulvere eller præformulerede, brugsklare opløsninger med eller uden levamisol suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
  • Ideel til immunblotting-applikationer
  • Minimal assay-til-assay-variabilitet
1-Step NBT/BCIP Plus-undertrykker
  • Ideel til farvning af væv analyseret med kalve intestinal alkalisk fosfatase uden interferens forårsaget af endogene fosfataser
  • Indeholder 1 mM levamisol for at hæmme endogen fosfataseaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennembore 1-Step NBT/BCIP substratløsning
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje 1-Step
Mængde 250 ml
Substrater Alkalisk fosfatase
Reaktivitet Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares produktet ved 4 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.