Få mere at vide
Thermo Scientific™ NBT-substratpulver (nitroblåt tetrazoliumchlorid)
Artikelnummer. 10046213 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10046213
Brand: Thermo Scientific™ 34035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pulvere og færdiglavede nitro-blå tetrazolium og 5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat-opløsninger til kromogene påvisning af alkalisk fosfatase-prober.
Thermo Scientific™ Pierce NBT og BCIP Substrater er pulvere og færdige opløsninger af nitro-blåt tetrazolium og 5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat til kromogen blot og IHC-farvning med alkalisk fosfataseprober.
Kombinationen af NBT (nitro-blå tetrazoliumchlorid) og BCIP (5-brom-4-chlor-3'-indolyphosphat-p-toluidinsalt) giver et intenst, uopløseligt sort-lilla bundfald, når det reageres med alkalisk phosphatase, et populært enzymkonjugat til antistofprober. Pierce NBT og BCIP pulvere er tilgængelige individuelt og i to praktiske, brugsklare opløsninger (med og uden en levamisol suppressor af endogen fosfataseaktivitet).
Højdepunkter:
  • AP substrat– til påvisning af alkalisk phosphatase (alk-phos) aktivitet på faste medier, herunder nitrocellulose og PVDF membraner og fikserede vævsprøver
  • Kromogent– intet særligt udstyr nødvendigt til visualisering; producerer lilla-sort bundfald, der er let at fotografere
  • Pakkemuligheder– vælg individuel NBT og BCIP pulvere eller præformulerede, brugsklare opløsninger med eller uden levamisol suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
  • Ideel til immunblotting-applikationer
  • Minimal assay-til-assay-variabilitet
1-Step NBT/BCIP Plus-undertrykker
  • Ideel til farvning af væv analyseret med kalve intestinal alkalisk fosfatase uden interferens forårsaget af endogene fosfataser
  • Indeholder 1 mM levamisol for at hæmme endogen fosfataseaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce NBT substrat
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Pulver
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Mængde 1 g
Substrater Alkalisk fosfatase
Reaktivitet Alkalisk fosfatase
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved 4 °C beskyttet mod fugt. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.