Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maltosidevaskemidler med høj renhed
Artikelnummer. 17334221 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 x 1 mL
Reagenstype:
LMNG
LMNG/CHS-løsning (10:1)
OM
UDM
n-Dodecyl-β -D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-nonyl-beta-maltosid
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Reagenstype Pakningsstørrelse
17334221 1 g LMNG -
10423815 1 g n-Dodecyl-β-D-Maltoside 1g
11854141 5 g n-Dodecyl-β -D-Maltoside 5g
30245284 1 g UDM -
30245208 5 g UDM -
17747453 10 x 1 mL LMNG/CHS-løsning (10:1) Pakke med 10
30245460 1 g OM -
30245464 5 g OM -
30245281 1 g n-nonyl-beta-maltosid -
30245285 5 g n-nonyl-beta-maltosid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17334221 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50940
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Maltosidedetergenter er en klasse af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, der almindeligvis anvendes inden for membranproteinopløseliggørelse. Adskillige undersøgelser har vist, at disse overfladeaktive stoffer er yderst effektive til at ekstrahere og stabilisere membranproteiner.
Maltosid-detergenter er en klasse af ikke-ioniske tensider, der ofte anvendes inden for membranproteinopløselighed. Flere studier har vist, at disse tensider er meget effektive til at udtrække og stabilisere membranproteiner. Maltosider hjælper også med rensning og karakterisering af membranproteiner, hvilket muliggør efterfølgende anvendelser som strukturbestemmelse og funktionel analyse, hvilket gør dem til et uundværligt værktøj for forskere og forskere, der arbejder inden for dette område.
Egenskaber ved maltosidvaskemidler:
  • Lipidlignende ikke-ionisk detergent
  • Særligt nyttigt til isolering og stabilisering af hydrofobe membranproteiner
  • Bevarer membranproteinets aktivitet bedre end de fleste detergenter
  • Forbindelser med høj renhed og lav UV-absorption
n-Dodecyl-β-D-Maltoside
n-Dodecyl-β-D-Maltoside (DDM) er særligt nyttig til at opløselige membranproteiner for at bevare deres aktivitet. Dette vandopløselige ikke-ioniske detergent bruges oftest til isolering af hydrofobe membranproteiner. Flere studier har vist, at n-dodecyl—D-maltosid, β er et mildt vaskemiddel, der ofte kan bevare proteinaktiviteten bedre end mange almindeligt anvendte vaskemidler, herunder NP-40, CHAPS og octyl—βglucosid.
DDM's egenskaber
  • Aggregeringstal: 98 (gennemsnit), 70 til 140 interval
  • Micelle molekylvægt: 50.000 g
  • CMC: 0,17 mM (0,009%, w/v) i vand; 0,12 mM (0,006 %, w/v) i 0,2 M NaCl
DDM/CHS-løsning
DDM/CHS-opløsning (10:1) er en færdig løsning til opløselighed af membranproteiner, samtidig med at strukturel integritet og aktivitet opretholdes. Den stabile præformulerede opløsning indeholder en blanding af dodecyl-β-D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) og cholesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i deioniseret vand med endelige koncentrationer på henholdsvis 10% og 1%. Typiske arbejdskoncentrationer er 1% DDM/0,1% CHS for proteinekstraktion og 0,1% DDM/0,01% CHS for proteinrensning. Blandingen af ikke-ionisk detergent, DDM, med dobbelte hydrofobe/hydrofile egenskaber, og anionisk detergent, CHS, hjælper med stabilisering af store unilamellære vesikler og er velegnet til proteinopløsning og stabilisering til enkeltpartikel-cryo-EM-analyse.
Yderligere egenskaber ved CHS
  • Molekylærformel: C31H50O4 · C4H11NR. 3
  • Molekylvægt: 607,9 g/mol
  • Vaskemiddel: ioniserbart anionisk
  • Funktion: stabiliserer store unilamellalære vesikler
Lauryl Maltose Neopentyl Glycol
Lauryl Maltose Neopentylglycol (LMNG) er et amfifilt detergent, der er ideelt egnet til at forbedre opløseligheden af integrale membranproteiner, samtidig med at strukturel integritet og aktivitet opretholdes.
LMNG har to sammenkædede hydrofobe kæder af samme længde og to hydrofile maltosidgrupper for bedre at efterligne det integrale membranproteinmiljø. Miceller er kendt for at hjælpe med opløselighed af membranproteiner, samtidig med at struktur og funktion bevares, herunder G-protein-koblede receptorer (GPCR'er). LMNG er velegnet til proteinopløsning og stabilisering til enkeltpartikel-cryo-EM-analyse.
Egenskaber ved LMNG
  • Kemisk navn: 2,2-didecylpropan-1,3-bis-β-D-maltopyranosid
  • Molekylvægt: 1005,19 g/mol
  • CMC: (H2O) ∼0,01 mM, (0,001%)
  • Renhed: ≥98% af alle anomere (ifølge HPLC-analyse)
LMNG/CHS-løsning
LMNG/CHS-opløsning (10:1) er en færdig formulering til opløselighed af integrale membranproteiner, samtidig med at strukturel integritet og aktivitet opretholdes. Den stabile, præformulerede opløsning indeholder en blanding af laurylmaltose neopentylglycol (LMNG) (5 %) og kolesterylhemisuccinat (CHS) (0,5 %) i deioniseret vand. Typiske arbejdskoncentrationer for proteinekstraktion er 1% LMNG/0,1% CHS og 0,01% LMNG/0,001% CHS til proteinrensning og strukturbestemmelse. LMNG/CHS-miceller hjælper med opløselighed af membranproteiner, samtidig med at struktur og funktion, herunder G-protein-koblede receptorer (GPCR'er), bevares, og er velegnede til proteinopløsing og stabilisering til enkeltpartikel-cryo-EM-analyse.
n-Undecyl-β-D-Maltopyranosid
n-Undecyl-β-D-Maltopyranoside (UDM) har en undecyl (C11) alkylkæde bundet til maltosehovedgruppen. Den længere alkylkædelængde af UDM bidrager til dens forbedrede opløselighedseffektivitet for visse membranproteiner. Den øgede hydrofobicitet i undecylkæden kan muliggøre stærkere interaktioner med hydrofobe områder af membranproteiner, hvilket fører til forbedret opløselighed og stabilisering. Den længere undecylkædelængde i UDM kan også resultere i en højere CMC sammenlignet med maltosider med kortere alkylkæder. Dette kan påvirke dannelsen og stabiliteten af miceller i opløsning.
Egenskaber ved UDM
  • CMC: (H2O) ~0,59 mM(1) (0,029%)
  • Aggregeringstal: ~71 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhed: ≥99% β+α (ifølge HPLC-analyse)
n-nonyl-beta-maltosid
n-Nonyl-Beta-Maltoside (NM) har en nonyl (C9) alkylkæde forbundet til maltosehovedgruppen. Denne specifikke kædelængde giver NM distinkte opløseligheds- og stabiliseringsegenskaber sammenlignet med andre maltosider med forskellige alkylkædelængder, såsom octyl eller decyl maltosid. Den specifikke alkylkædelængde af NM påvirker dens micelleegenskaber og bidrager til en relativt lav CMC. Denne egenskab muliggør dannelsen af stabile miceller ved lavere koncentrationer, hvilket er vigtigt for at opretholde membranproteinernes stabilitet og integritet under opløsning og efterfølgende eksperimenter.
Egenskaber ved NM
  • CMC: (H2O) ~ 6 mM (0,28%)
  • Aggregeringstal: ~55 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhed: ≥99% β+α (ifølge HPLC-analyse)
n-Octyl-β-D-Maltopyranosid
n-Octyl-β-D-Maltopyranoside (OM) har en octyl (C8) alkylkæde bundet til maltosehovedgruppen. Den specifikke alkylkædelængde for OM adskiller den fra andre maltosider med forskellige alkylkædelængder, såsom nonyl eller decyl maltosid. Oktylkædens længde i OM bidrager til en relativt lav CMC, hvilket muliggør dannelsen af stabile miceller ved lavere koncentrationer. Denne egenskab er vigtig for at opretholde stabiliteten og integriteten af membranproteiner under opløselighed og efterfølgende eksperimenter. OM er alsidig og finder anvendelser inden for forskellige områder af membranproteinforskning, proteinkrystallisering og biokemiske studier. Det kan anvendes under en bred vifte af eksperimentelle forhold, buffersystemer og pH-områder. OM tilbyder fleksibilitet og kompatibilitet med forskellige eksperimentelle opsætninger.
Egenskaber ved OM
  • CMC: (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5) ~ 19,5 mM(1) (0,89%)
  • Aggregeringstal: ~47 (100 mM NaCl, 20 mM HEPES pH 7,5)
  • Renhed: ≥99% β+α (ifølge HPLC-analyse)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Molekylær formel C47H88O22
Form Fast stof
Reagenstype LMNG
Mængde 1 g
pH 5 –8 (1 % opløsning i vand)
Må kun benyttes til forskning.